Fortfahren mit
AB3080
Anti-Grün fluoreszierendes Protein-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GFP, eGFP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
194
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1097
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Molekulargewicht von GFP beträgt 27 kDa in Abhängigkeit vom Molekulargewicht des zu detektierenden Fusionsproteins.
Das grün fluoreszierende Protein (GFP) der Qualle Aequorea victoria wird als fluoreszierender Marker für die Überwachung der Genexpressionen in einer Vielzahl von zellulären Systemen verwendet, darunter in lebenden Organismen und fixierten Geweben. Anders als andere Biolumineszenz-Reporter fluoresziert GFP in Abwesenheit von Substraten, Cofaktoren oder anderen intrinsischen oder extrinsischen Proteinen. Aufgereinigtes GFP ist ein Monomer mit 27 kDa, der aus 238 Aminosäuren besteht und bei Anregung mit blauem oder ultraviolettem Licht ein grünes Licht abgibt (Emissionsmaximum bei 509 nm).
Immunogen
Hochreines natives GFP von Aequorea victoria.
Application
Dieser gegen das grün fluoreszierende Protein gerichtete Antikörper (Anti-GFP-Antikörper) ist zur Verwendung in ELISA, IC, IH und WB für den Nachweis des grün fluoreszierenden Proteins validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Western Blot:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in Western Blot verwendet.
ELISA:
Für den Enzyme-Linked Immunospot Assay wurde eine Verdünnung von 1:2.000 bis 1:10.000 einer vorherigen Charge verwendet.
Hinweis: Während AB3080 gegen E.-coli-Proteine adsorbiert wird, gilt dies für die meisten sekundären Antikörper nicht. Um die Wahrscheinlichkeit einer E.-coli-Reaktivität durch einen sekundären Antikörper zu verringern, empfehlen wir die Verwendung der hochreinen sekundären Antikörper von Millipore in indirekten Detektionssystemen.
Immunzytochemie:
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
AB3080 wird gegen hochreines natives GFP von Aequorea victoria hergestellt. Es reagiert mit GFP aus nativen wie auch rekombinanten Quellen. Während andere im Handel erhältliche GFP-Antikörper typischerweise eine starke Reaktivität mit E. coli zeigen, wurde der GFP-Antikörper AB3080 mittels Protein-A-Chromatographie aufgereinigt, gefolgt von extensiver Adsorption gegen Ganzzellen des E.-coli-Stamms BL21, was die Kreuzreaktivität mit E. coli minimiert.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in 10 mM Tris-Puffer (pH 7,2) mit 0,01 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
GFP-Fusionsprotein, in Zellen exprimiert
RENCX-Zellen
Regelmäßig mittels Immunzytochemie an RENCX-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Bei einer konfokalen Fluoreszenzanalyse von RENCX-Zellen mit dieser Charge von Anti-GFP-Kaninchen-pAk (rot) wurde GFP konstitutiv exprimiert. Grün zeigt das exprimierte GFP an.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6539SAB4200681G1546
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
GFP-20, monoclonal
clone
GFP-20, monoclonal
clone
GSN149, monoclonal
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
rat, human
species reactivity
-
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Induction of spine growth and synapse formation by regulation of the spine actin cytoskeleton.
Zito, K; Knott, G; Shepherd, GM; Shenolikar, S; Svoboda, K
Neuron null
Aosa Kamezaki et al.
Scientific reports, 6, 28873-28873 (2016-07-02)
Neuregulin1 (NRG1) plays diverse developmental roles and is likely involved in several neurological disorders including schizophrenia. The transmembrane NRG1 protein is proteolytically cleaved and released as a soluble ligand for ErbB receptors. Such post-translational processing, referred to as 'ectodomain shedding'
Targeted ablation and reorganization of the principal preplate neurons and their neuroblasts identified by golli promoter transgene expression in the neocortex of mice.
Xie, YY; Jacobs, E; Fisher, R
ASN Neuro null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB308004053252743511