Fortfahren mit
06-807
Anti-LAT-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-IMD52, Anti-pp36
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
400 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
IP, WB
Citations:
64
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2033
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
General description
36/38 kDa
Immunogen
GST-markiertes Fusionsprotein, das den Resten 31–233 von humanem LAT entspricht
Application
Der Anti-LAT-Antikörper weist Werte von LAT nach und wurde zur Verwendung in IP und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Biochem/physiol Actions
Erkennt beide Formen von LAT.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-435ABS217SAB4501186
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
3A5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
Gene Information
human ... LCK(3932)
Gene Information
human ... LAT(27040)
Gene Information
human ... LAT(27040)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Displacement of linker for activation of T cells from the plasma membrane due to redox balance alterations results in hyporesponsiveness of synovial fluid T lymphocytes in rheumatoid arthritis.
S I Gringhuis, A Leow, E A Papendrecht-Van Der Voort, P H Remans, F C Breedveld, C L Verweij
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Assessment of caspase mediated degradation of linker for activation of T cells (LAT) at a single cell level.
Klossowicz, Mikolaj, et al.
Journal of Immunological Methods, 389, 9-17 (2013)
T cell receptor zeta reconstitution fails to restore responses of T cells rendered hyporesponsive by tumor necrosis factor alpha.
Clark, JM; Annenkov, AE; Panesar, M; Isomaki, P; Chernajovsky, Y; Cope, AP
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-80704053252363580