Fortfahren mit
05-435
Anti-Lck-Antikörper, Klon 3A5
clone 3A5, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-IMD22, Anti-LSK, Anti-YT16, Anti-p56lck, Anti-pp58lck
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 528,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3A5, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
11
€ 528,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1979
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3A5, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LCK(3932)
General description
56 kDa
Immunogen
GST-Fusion an Reste 1–225 von murinem Lck
Application
Dieser Anti-Lck-Antikörper, Klon 3A5 ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von Lck validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Immunologische Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt Lck.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigter Antikörper in 100 μl von 10-mmol PBS, pH-Wert 7,4.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Katalognr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen beurteilt
Other Notes
Ersetzt: 04-372
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-20605-64305-647
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
3A5, monoclonal
clone
A5, monoclonal
clone
2D3, monoclonal
clone
T311, monoclonal
Gene Information
human ... LCK(3932)
Gene Information
human ... LAMB2(3913)
Gene Information
human ... GSK3B(2932)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The differential expression of LCK and BAFF-receptor and their role in apoptosis in human lymphomas.
Jennifer C Paterson, Sara Tedoldi, Andrew Craxton, Margaret Jones, Martin-Leo Hansmann et al.
Haematologica null
B Omri et al.
Journal of neurochemistry, 67(4), 1360-1364 (1996-10-01)
The lck gene product, p56lck, is a member of the src-related family of protein tyrosine kinases. It is known as lymphocyte specific and involved in thymocyte development and in the immune response mediated by the T cell receptor. We report
Association of SRC-related kinase Lyn with the interleukin-2 receptor and its role in maintaining constitutive phosphorylation of JAK/STAT in human T-cell leukemia virus type 1-transformed T cells.
Shuh, M; Morse, BA; Heidecker, G; Derse, D
Journal of virology null