ABS217
Anti-phospho-LAT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Linker for activation of T-cells family member 1, 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, pp36, p36-38
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr200)
Angaben zum Gen
human ... LAT(27040)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunologische Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho LAT (Tyr200) immunoprecipitated from CD treated Jurkat cell lysates. A decrease in signal was observed against phospho LAT (Tyr200) immunoprecipitated from untreated Jurkat cell lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
LAT immunoprecipitated from untreated or CD3 treated Jurkat cell lysates.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable