Fortfahren mit
06-501
Anti-STAT1-Antikörper, CT
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CANDF7, Anti-IMD31A, Anti-IMD31B, Anti-IMD31C, Anti-ISGF-3, Anti-STAT91
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EMSA, IP, WB
Citations:
48
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1459
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT1(6772)
General description
91 kDa
STAT-Proteine (signal transducers and activators of transcription) sind latente zytoplasmatische Transkriptionsfaktoren, welche die zweifache Funktion der Signalübertragung und Aktivierung der Transkription übernehmen. STAT werden durch eine Tyrosinphosporylierung als Reaktion auf verschiedene Liganden aktiviert, wonach sie in den Zellkern translozieren. Die N-terminale Region unter den STAT-Proteinen ist stark homolog und umgibt einen vollständig konservierten Arginin-Rest. STAT sind Teil des JAK-STAT-Signalwegs, einem Hauptsignalweg des Immunsystems. Alle Zytokine übermitteln wesentliche Signale über diesen Signalweg.
STAT1 wird durch eine Reihe von verschiedenen Liganden aktiviert, einschließlich IFN-alpha, IFN-gamma, EGF, PDGF und IL6. Die Phosphorylierung von Tyrosin 701 ist für die STAT1-Dissoziation von IFNGR1, Homodimerisation und Zellkerntranslokation erforderlich. Die Phosphorylierung von Tyrosin 701 führt zum Verlust der STAT1-Funktionen.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das die carboxyterminalen 36 Aminosäuren von humanem STAT1 enthältα
Application
Weisen Sie STAT1, auch als Signal transducer and activator of transcription 1 bekannt, mit dem Anti-STAT1-Antikörper, CT (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), nach, der in EMSA, IP und WB funktioniert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt STAT1.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von humanen Jurkat-Zellen, Maus-CTLL-Zellen oder Ratten-L6-Zellen beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-30705-106406-596
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5C9.2, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, chicken, human, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Nipah virus V protein evades alpha and gamma interferons by preventing STAT1 and STAT2 activation and nuclear accumulation.
Rodriguez, JJ; Parisien, JP; Horvath, CM
Journal of virology null
Saehyung Lee et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1568-1568 (2019-02-09)
The glycoengineering approach is used to improve biophysical properties of protein-based drugs, but its direct impact on binding affinity and kinetic properties for the glycoengineered protein and its binding partner interaction is unclear. Type I interferon (IFN) receptors, composed of
Thrombopoietin signal transduction in purified murine megakaryocytes.
Drachman, J G, et al.
Blood, 89, 483-492 (1997)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-50104053252285158