Dokumente
05-1064
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Stat1(Tyr701)-Antikörper, Klon 5C9.2
clone 5C9.2, from mouse
Synonym(e):
Transcription factor ISGF-3 components p91/p84, signal transducer and activator of transcription 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C9.2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr701)
Angaben zum Gen
human ... STAT1(6772)
mouse ... Stat1(20846)
Allgemeine Beschreibung
STATs (Signal Transducers and Activators of Transcription) sind die Hauptsubstrate von JAK-Kinasen und Vermittler der Zytokinsignalisierung. STAT-Proteine haben SH2-Domänen und dimerisieren durch ihre SH2-Domänen, nachdem sie durch JAK-Kinasen phosphoryliert wurden. STAT1 ist ein essenzieller Vermittler der IFN-Signalisierung, STAT4 ist für IL-12 spezifisch, STAT6 wird primär durch IL-4 und IL-13 aktiviert, während STAT5 A und B scheinbar am wichtigsten für die Funktion des Wachstumshormons Prolactin sind. STAT3 ist an mehreren Signalwegen beteiligt und Mäuse, die einen Mangel davon aufweisen, sind nicht lebensfähig. Zusätzlich zu der Tyrosinphosphorylierung sind viele STAT-Proteine Ziele der Ser/Thr-Kinasen und diese Phosphorylierungsereignisse potenzieren die STAT-induzierte Transkription. Der Phosphorylierungszustand von STATs kann durch für den Phosphorylierungszustand spezifische Antikörper überwacht werden.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt an Tyrosin 701 phosphoryliertes STAT1.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Tyr701
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Region um phosphoryliertes Tyrosin 701 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-Stat1(Tyr701)-Antikörper Klon 5C9.2 weist die Konzentration von Phospho-Stat1 (Tyr701) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an mit EGF behandelten und unbehandelten A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 µg/ml dieser Charge wurden verwendet, um an Tyr701 phosphoryliertes STAT1 in mit EGF behandeltem und unbehandeltem A431-Lysat nachzuweisen.
Zielbeschreibung
88-92 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Maus in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit EGF behandelte und unbehandelte A431-Zelllysate, mit PDGF behandelte und unbehandelte NIH/3T3-Zelllysate, mit Pervanadat behandelte und unbehandelte PC12-Zelllysate.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J E Darnell
Science (New York, N.Y.), 277(5332), 1630-1635 (1997-09-12)
STATs (signal transducers and activators of transcription) are a family of latent cytoplasmic proteins that are activated to participate in gene control when cells encounter various extracellular polypeptides. Biochemical and molecular genetic explorations have defined a single tyrosine phosphorylation site