Fortfahren mit
06-596
Anti-STAT3-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription, signal transducer and activator of transcription, (acute-phase response factor)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, EMSA, ICC, IP, WB
Citations:
83
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-217305-107805-485
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, pig, human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
canine, human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
18F7.1, monoclonal
clone
9E12, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
General description
92 kDa
STAT-Proteine (signal transducers and activators of transcription) sind latente zytoplasmatische Transkriptionsfaktoren, welche die zweifache Funktion der Signalübertragung und Aktivierung der Transkription übernehmen. STAT werden durch eine Tyrosinphosporylierung als Reaktion auf verschiedene Liganden aktiviert, wonach sie in den Zellkern translozieren. Die N-terminale Region unter den STAT-Proteinen ist stark homolog und umgibt einen vollständig konservierten Arginin-Rest. STATs sind Teil des JAK-STAT-Signalwegs und ein wichtiger Signalweg des Immunsystems. Alle Zytokine übermitteln wesentliche Signale über diesen Signalweg. Es hat sich gezeigt, dass STAT3 durch IFN-Alpha, nicht aber durch IFN-Beta aktiviert wird. Die mit STAT3 assoziierten Transkriptionsfaktoren sind cJun und das Zyklisches AMP-responsive Verstärker-bindende Protein (CREB). Die Deletion des STAT3-Gens in Knockout-Mäusen war im frühen Embryonalstadium tödlich.
Immunogen
Bakteriell exprimiertes GST-Fusionsprotein, das den AS 688–722 von humaner STAT 3 (RPESQEHPEADPGSAAPYLKTKFICVTPTTCSNTI) entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei Maus- und Ratten-STAT3 identisch. Die ersten 28 Aminosäuren sind identisch mit STAT3B der Maus.
Epitop: AS 688–722
Application
Der Anti-STAT3-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von STAT3, auch bekannt als Akute-Phase-Response-Faktor oder DNA-bindendes Protein APRF, der in ChIP, EMSA, ICC, IP und WB validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunpräzipitation:
Mit 4 μg einer früheren Charge wurde STAT3 aus 500 μg EGF-stimuliertem A431-RIPA-Lysat immunpräzipitiert.
Gel-Shift-Assay
Ein unabhängiges Labor hat berichtet, dass dieser Antikörper einen Supershift bewirkt.
Immunzytochemie:
10 μg/ml einer früheren Charge dieses Antikörpers zeigte eine positive Färbung für STAT3 in A431-Zellen, die mit 95 % Ethanol und 5 % Essigsäure fixiert wurden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt STAT3, Mr. 92 kDa. Zusätzliche unbekannte Banden können nachgewiesen werden.
Physical form
Aufgereinigtes Protein-A-Kaninchen-IgG in 200 µl 0,1 M Tris-Glycin, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05 % Natriumazid. Gefroren bei -20 °°C.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Bestellnr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. Geben Sie 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat hinzu und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang, um die Vorbereitung zu reduzieren. Laden Sie 20 µg reduziertes Lysat pro Spur für Minigele.
Routinemäßig beurteilt mittels Western-Blot in RIPA-Lysaten von EGF-stimulierten humanen A431-Zellen, Maus-WEHI oder Ratte-L6.
Western-Blot-Analyse:
Mit 0,5–2 μg/ml dieser Charge wurde STAT3 in RIPA-Lysaten von EGF-stimulierten humanen A431-Zellen und zuvor von Maus-WEHI und Ratte-L6 nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: 04–1.014
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Differentiation of oligodendroglial progenitors derived from cortical multipotent cells requires extrinsic signals including activation of gp130/LIFbeta receptors
Marmur, R., et al
The Journal of Neuroscience, 18, 9800-9811 (1998)
M Ernst et al.
The Journal of biological chemistry, 274(14), 9729-9737 (1999-03-27)
Cell type-specific responses to the leukemia inhibitory factor (LIF)/interleukin 6 cytokine family are mediated by dimerization of the LIF receptor alpha-chain (LIFRalpha) with the signal transducer gp130 or of two gp130 molecules followed by activation of the JAK/STAT and Ras/mitogen-activated
The box-1 region of the leukemia inhibitory factor receptor alpha-chain cytoplasmic domain is sufficient for hemopoietic cell proliferation and differentiation
Zhang, Y., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 34370-34383 (1998)
Glutamine Deprivation Causes Hydrogen Peroxide-induced Interleukin-8 Expression via Jak1/Stat3 Activation in Gastric Epithelial AGS Cells.
Lee, YM; Kim, MJ; Kim, Y; Kim, H
Journal of cancer prevention null
Kirsten P Stone et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 28(1), 115-124 (2011-08-26)
Interleukin (IL)-15 and its receptors are induced by tumor necrosis factor α (TNF) in the cerebral endothelial cells composing the blood-brain barrier, but it is not yet clear how IL-15 modulates endothelial function. Contrary to the known induction of JAK/STAT3
Verwandter Inhalt
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.