Fortfahren mit
06-238
Anti-Gβ-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
Anti-HG2C1, Anti-NEDHYDF, Anti-SSS4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
21
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNB2(2783)
General description
35/36 kDa
Immunogen
Interne Sequenz der G-Protein-β-Untereinheit (KTREGNVRVSREL), die an eine oktavalente Polylysin-Base konjugiert ist
Application
Weisen Sie Gβ mit diesem Anti-Gβ-Antikörper, der zur Verwendung in IP und WB validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Gβ-Untereinheiten; erkennt beide Isoformen
Physical form
PBS, pH-Wert 7,2
Analysis Note
Immunblot-Analyse: Eine 1:500–1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies die Gβ-Untereinheiten in 20 μg eines Zelllysats, das aus einem mikrosomalen Rattenhirnpräparat (Katalognr 12-144) hergestellt wurde, nach.
Immunpräzipitation/Immunblot: 10 μl dieses Antikörpers immunpräzipitierten die Gβ-Untereinheit aus 500 μg–1 mg eines Lysats aus einem mikrosomalen Rattenhirnpräparat (Katalognr. 12-144).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB2215MAB1548AB5076
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5B9 (2C8), monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Yamauchi et al.
The Journal of biological chemistry, 272(12), 7602-7607 (1997-03-21)
G protein beta and gamma subunits (Gbeta and Ggamma) form a complex that is involved in various signaling pathways. We reported that the C-terminal 10 amino acids of Gbeta are required for association with Ggamma (Yamauchi, J., Kaziro, Y., and
Activation of p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK), extracellular signal-regulated kinase (ERK) and c-jun N-terminal kinase (JNK) during hypoxia in cerebral cortical nuclei of guinea pig fetus at term: role of nitric oxide.
Dev Maulik, Qazi M Ashraf, Om P Mishra, Maria Delivoria-Papadopoulos
Neuroscience Letters null
J Yamauchi et al.
The Journal of biological chemistry, 274(4), 1957-1965 (1999-01-16)
Heterotrimeric G protein beta gamma subunit (Gbeta gamma) mediates signals to two types of stress-activated protein kinases, c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) and p38 mitogen-activated protein kinase, in mammalian cells. To investigate the signaling mechanism whereby Gbeta gamma regulates the activity
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-23804053252278464