Fortfahren mit
AB5076
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
32
€ 501,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1012
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Amyloid-Antikörper, β 1–40/42, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
Ein synthetisches beta-Amyloidpeptid 1–40, konjugiert an BSA.
Application
Der Anti-Amyloid-Antikörper, β 1–40/42, ist ein Antikörper gegen Amyloid zur Verwendung in ELISA, IH und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western Blotting: 1.1.000–1:5.000 (Chemilumineszenz-Methode)
Immunhistochemie: 1:100 unter Verwendung von formalin- oder paraformaldehydfixiertem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 (50–100 ng Immunogenpeptid/Well).
Das Immunogen-Kontrollpeptid hat Best.-Nr. AG365.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt beta-Amyloid 1–40/42. Einer der wichtigsten und ersten Schritte, der den Verlust des Gedächtnisses und der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Alzheimer′-Krankheit (AD) verursacht, involviert die proteolytische Spaltung des Amyloid-Präkursorproteins (APP, Chromosom 21), wobei kurze 40-, 42- & 43-Aminosäurenpeptide (beta-Amyloid 1-40, 1-42 und 1-43) freigesetzt werden. Die Polymerisation von beta-Amyloid und nachfolgende neuronale Ablagerungen (Amyloid) führt zum Abbau von Neuronen, die am Gedächtnis und der kognitiven Leistungsfähigkeit beteiligt sind. Das Immunogenpeptid zeigt eine Homologie mit beta-Amyloid 1–28 und beta-Amyloid 12–28. Es wird keine Kreuzreaktivität mit CGRP beobachtet.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe von Alzheimer-Patienten, Ganzgewebeextrakte von Maushirn
Other Notes
Ersetzt: AB5408
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5208MAB5354AB5074P
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, monkey, bovine
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Xinhua Zhan et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 46(2), 507-523 (2015-03-21)
Ischemia, white matter injury, and Alzheimer's disease (AD) pathologies often co-exist in aging brain. How one condition predisposes to, interacts with, or perhaps causes the others remains unclear. To better understand the link between ischemia, white matter injury, and AD
Tomoharu Kuboyama et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 805-805 (2017-12-01)
Memory impairments in Alzheimer's disease (AD) occur due to degenerated axons and disrupted neural networks. Since only limited recovery is possible after the destruction of neural networks, preventing axonal degeneration during the early stages of disease progression is necessary to
Roberto Piacentini et al.
Scientific reports, 5, 15444-15444 (2015-10-22)
Increasing evidence suggests that recurrent Herpes Simplex Virus type 1 (HSV-1) infection spreading to the CNS is a risk factor for Alzheimer's Disease (AD) but the underlying mechanisms have not been fully elucidated yet. Here we demonstrate that in cultured
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB507604053252329425