Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 598,00 |
Über diesen Artikel
€ 598,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
42s2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX3(11335)
General description
Heterochromatin wurde als dicht gewickeltes Chromatin charakterisiert, das allgemein in der späten S-Phase repliziert eine geringe Gendichte aufweist und große Blöcke sich widerholender DNA enthält, die für DNA-Modifikationsreagenzien relativ unzugänglich is. In der späten S-Phase assoziiert p150 direkt mit Heterochromatin-assoziierten Proteinen 1 (HP1α, HP1β und HP1γ). Wenn Zellen sich auf die Mitose vorbereiten, dissoziieren CAF-1 p150 und einige HP1 schrittweise von Heterochromatin, was mit der Phosphorylierung von Histon H3 übereinstimmt. Die HP1-Proteine reassoziieren am Ende der Mitose mit Chromatin, wenn Histon H3 dephosphoryliert wird
Immunogen
Application
Epigenetik & Zellkernfunktion
Chromatin-Biologie
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper HP1γ-positive Zellen in Brustgewebe nachweist.
Immunpräzipitation/Chromatin-Immunpräzipitation:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper HP1γ aus Zellkernextrakten und Formalin-vernetztem Chromatin nachweist.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
HeLa-Säureextrakte, HEK-293-Zellkernextrakte.
Western-Blot-Analyse:
0,01–0,1 µg/ml dieser Charge wies HP1γ-Protein in säureextrahierten HeLa-Zelllysaten (Katalognr. 13-112) nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, vertebrates, human | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 42s2, monoclonal | clone 15.19s2, monoclonal | clone 2HP-1H5, monoclonal | clone 2HP-2G9, monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1