Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2HP-1H5, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC
Citations:
41
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2HP-1H5, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX5(23468)
General description
Chromatin assembly factor-1 (CAF-1) ist ein Proteinkomplex mit mehreren Untereinheiten, der drei als p150, p60 und p48 bekannte Polypeptiduntereinheiten umfasst. CAF-1 ist ein Assemblierungsfaktor, der neu synthetisierte und acetylierte Histone H3/H4 bei der DNA-Replikation in entstehendes Chromatin einlagert.
Heterochromatin wurde als dicht gewickeltes Chromatin charakterisiert, das allgemein in der späten S-Phase repliziert eine geringe Gendichte aufweist und große Blöcke sich widerholender DNA enthält, die für DNA-Modifikationsreagenzien relativ unzugänglich is. In der späten S-Phase assoziiert p150 direkt mit Heterochromatin-assoziierten Proteinen 1 (HP1α, HP1β und HP1γ). Wenn Zellen sich auf die Mitose vorbereiten, dissoziieren CAF-1 p150 und einige HP1 schrittweise von Heterochromatin, was mit der Phosphorylierung von Histon H3 übereinstimmt. Die HP1-Proteine re-assoziieren am Ende der Mitose wieder mit dem Chromatin, wenn das Histon H3 dephosphoryliert wird.
Heterochromatin wurde als dicht gewickeltes Chromatin charakterisiert, das allgemein in der späten S-Phase repliziert eine geringe Gendichte aufweist und große Blöcke sich widerholender DNA enthält, die für DNA-Modifikationsreagenzien relativ unzugänglich is. In der späten S-Phase assoziiert p150 direkt mit Heterochromatin-assoziierten Proteinen 1 (HP1α, HP1β und HP1γ). Wenn Zellen sich auf die Mitose vorbereiten, dissoziieren CAF-1 p150 und einige HP1 schrittweise von Heterochromatin, was mit der Phosphorylierung von Histon H3 übereinstimmt. Die HP1-Proteine re-assoziieren am Ende der Mitose wieder mit dem Chromatin, wenn das Histon H3 dephosphoryliert wird.
Immunogen
Rekombinantes Maus-HP1a.
Application
Immunzytochemie: 1:500–1-5000
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000
ELISA: 1:500–1:5000
Western-Blot: nicht empfohlen. Für Western-Blot MAB3446 verwenden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000
ELISA: 1:500–1:5000
Western-Blot: nicht empfohlen. Für Western-Blot MAB3446 verwenden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verwenden Sie den Anti-Heterochromatin-Protein-1α-Antikörper (Klon 2HP-1H5, monoklonaler Maus-Antikörper), der in ELISA, ICC und IHC zum Nachweis von Heterochromatin-Protein 1α (auch bezeichnet als HP1a, Antigen P25, Chromobox-Protein-Homologon 5) validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit Heterochromatin-Protein 1-alpha (HP1alpha) zwischen den Aminosäuren 67 und 119.
Physical form
Flüssige Aszitesflüssigkeit ohne Konservierungsmittel.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle: HeLa-Zellen, 3T3-Zellen, F9-Zellen, Mausembryos
Positivkontrolle: HeLa-Zellen, 3T3-Zellen, F9-Zellen, Mausembryos
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c