Fortfahren mit
05-689
Anti-HP1α-Antikörper, Klon 15.19s2
clone 15.19s2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Antigen p25, HP1 alpha, HP1Hs alpha, Heterochromatin protein 1 homolog alpha, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog, Drosophila), heterochromatin protein 1-alpha
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 598,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15.19s2, monoclonal
Application:
ChIP, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
94
€ 598,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1876
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15.19s2, monoclonal
species reactivity
mouse, vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX5(23468)
General description
29 kDa
Heterochromatin-Protein 1 (HP1) ist eine Familie von heterochromatischen Adaptermolekülen, die sowohl am Gen-Silencing als auch Chromatinstrukturen höherer Ordnung beteiligt sind. Alles drei HP1-Familienmitglieder (α, β und γ) sind primär mit dem zentromeren Heterochromatin assoziiert; HP1β und γ lokalisieren jedoch an euchromatische Stellen im Genom. HP1-Proteine haben eine Größe von etwa 25 kDa und jedes enthält eine konservierte Amino-terminale Chromodomäne, gefolgt von einer variablen Hinge-Region und einer konservierten Carboxy-terminalen Chromoschattendomäne. Die Chromodomäne ermöglicht die Bindung von an Lys9 trimethyliertem Histon H3, eine Histon-„Markierung“, die eng mit dem zentromeren Chromatin assoziiert ist. Die variable Hinge-Region bindet sowohl RNA als auch DNA auf sequenzunabhängige Weise. Die Chromoschattendomäne vermittelt die Dimerisation von HP1-Proteinen und bindet außerdem mehrere Proteine, die an Gen-Silencing und Heterochromatinbildung beteiligt sind, einschließlich SUV39H-Histon-Methyltransferase, die DNMT1- und DNMT3a-Methyltransferasen sowie die p150-Untereinheit von Chromatin assembly factor-1 (CAF-1). Zusätzlich zum Beitragen zur Heterochromatinbildung und -propagation kommen HP1 und SUV39H auch in einem Komplex mit Retinoblastom (Rb) und E2F6-Proteinen vor, die beide die euchromatische Gentranskription in ruhenden Zellen unterdrücken. HP1-Proteine werden mehreren Arten von posttranslationalen Modifikationen unterzogen, einschließlich Phosphorylierung, Acetylierung, Methylierung, Ubiquitinierung und Sumoylierung, was auf mehrere Möglichkeiten zur Regulierung hindeutet.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 2-191 von humanem HP1α-Protein entspricht.
Application
Der Anti-HP1α-Antikörper Klon 15.19s2 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von HP1α, auch bekannt als Heterochromatin-Protein 1-Homolog alpha, und wurde in ChIP, ICC, IHC, IP und WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Immunhistochemie:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass eine frühere Charge dieses Antikörpers HP1a in NIH/3T3-Zellkernen nachweist (Ayyanathan, K., 2003).
Immunpräzipitation/Chromatin-Immunpräzipitation:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass eine frühere Charge dieses Antikörpers HP1α aus Zellkernextrakten und Formalin-vernetztem Chromatin nachweist (Ayyanathan, K., 2003).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt HP1.α
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-, NIH/3T3- und COS-Zelllysate.
Regelmäßig mittels Western Blot an säureextrahierten HeLa-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen HP1α-Protein in säureextrahierten HeLa-Zelllysaten nach.
Other Notes
Aufgrund von Lizenzvereinbarungen kann dieses Produkt nicht zum Weiterverkauf erworben werden.
Ersetzt: MABE479
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-690MABE664SAB4500986
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, vertebrates, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
15.19s2, monoclonal
clone
42s2, monoclonal
clone
5E9.1, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... CBX5(23468)
Gene Information
human ... CBX3(11335)
Gene Information
human ... CBX1(10951)
Gene Information
human ... CBX5(23468)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Loss of heterochromatin protein 1 gamma reduces the number of primordial germ cells via impaired cell cycle progression in mice.
Abe, K; Naruse, C; Kato, T; Nishiuchi, T; Saitou, M; Asano, M
Biology of reproduction null
Fangwei Wang et al.
Molecular and cellular biology, 26(11), 4028-4040 (2006-05-18)
A role for the RNA interference (RNAi) pathway in the establishment of heterochromatin is now well accepted for various organisms. Less is known about its relevance and precise role in mammalian cells. We previously showed that tandem insertion of a
Histone modification in constitutive heterochromatin versus unexpressed euchromatin in human cells.
Guanchao Jiang, Fan Yang, Cecilia Sanchez, Melanie Ehrlich
Journal of Cellular Biochemistry null