Fortfahren mit
05-390
Anti-erbB-3/HER-3-Antikörper, Klon 2F12
clone 2F12, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, lethal congenital contracture syndrome 2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F12, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
36
€ 573,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1607
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F12, monoclonal
species reactivity
human, bovine, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB3(2065)
General description
185 kDa
Das ErbB3-Gen kodiert ein Mitglied der EGFR-Rezeptorfamilie (Epidermal Growth Factor Receptor) von Rezeptor-Tyrosinkinasen. ErbB3 ist ein membrangebundenes Protein, das eine Neuregulin-Bindungsdomäne, aber keine aktive Kinasedomäne umfasst. Es kann daher diesen Liganden binden, aber kein Signal über die Proteinphosphorylierung in die Zelle übermitteln. Es bildet jedoch Heterodimere mit anderen Mitgliedern der EGF-Rezeptorfamilie, die eine Kinaseaktivität aufweisen. Die Heterodimerisation führt zur Aktivierung der Signalwege, die zur Zellproliferation oder -differenzierung führen. Die Amplifikation dieses Gens und/oder die Überexpression seines Proteins wurde in zahlreichen Krebsarten gemeldet, einschließlich Prostata, Blase und Brust. Es wurden alternative transkriptionale Spleißvarianten charakterisiert, die verschiedene Isoformen kodieren. Einer Isoform fehlt die Intermembranregion und sie wird außerhalb der Zelle abgesondert. Diese Form agiert als Modulator der Aktivität der membrangebundenen Form. Zusätzliche Spleißvarianten wurden ebenfalls gemeldet, jedoch nicht gründlich charakterisiert.
Immunogen
Epitop: A.S. 1295–1323 von humanem erbB-3
Rekombinantes Ratten-erbB-3/HER-3-Onkoprotein, das in Insektenzellen exprimiert und durch Metallchelatchromatografie aufgereinigt wird. Das Epitop ist zwischen den Aminosäureresten 1295–1323 von humanem erbB-3 lokalisiert. Klon 2F12.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunpräzipitation:
4 µg einer früheren Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten erbB-3/HER-3 aus humanen MDA- und MCF-7-RIPA-Lysaten.
Immunzytochemie:
10 µg/ml einer früheren Charge dieses Antikörpers erzeugten eine positive Immunfärbung für erbB-3/HER-3 in mit 95 % Ethanol/5 % Essigsäure fixierten MCF-7-Zellen.
Immunhistochemie:
Eine 1:50- und 1:100-Verdünnung einer früheren Charge wiesen eine erbB-3/HER-3-Membranfärbung in humanem gesunden und von Krebs befallenem Brustgewebe nach.
Weisen Sie erbB-3/HER-3 mit diesem Anti-erbB-3/HER-3-Antikörper, Klon 2F12, nach, der zur Verwendung in IC, IH, IP und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt erbB-3/HER-3, Molekülmasse 185 kDa. Kreuzreagiert nicht mit erbB-1 (EGFR) und erbB-2/HER-2.
Eine Kreuzreaktion mit Maus, Ratte und Rind wird erwartet.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 10 mmol/l PBS; pH-Wert 7,4, 0,2 % BSA mit 0,09 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Humanes Brustadenokarzinom (gut differenziert), Mäusehirn-Lysat, MCF-7-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von humanen MCF-7-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,1–2 µg/ml dieser Charge wiesen erbB-3/HER-3 in RIPA-Lysaten von humanen MCF-7-Zellen nach. Frühere Chargen wiesen erbB-3/HER-3 in MDA-RIPA-Lysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-22906-847SAB5700388
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
2F12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, bovine, mouse, rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, hamster, mouse, human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abdelhamid Beji et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(4), 956-968 (2011-12-07)
Abnormal accumulation and dysregulation of the epidermal growth factor receptor family member HER3 is associated with the development of various human cancers including those of the breast, lung, and ovary. We have previously shown that in melanoma HER3 is frequently
Camille Fung et al.
Pediatric research, 72(1), 2-9 (2012-03-01)
Uteroplacental insufficiency (UPI) produces significant neurodevelopmental deficits affecting the hippocampus of intrauterine growth-restricted (IUGR) offspring. IUGR males have worse deficits as compared with IUGR females. The exact mechanisms underlying these deficits are unclear. Alterations in hippocampal cellular composition along with
K M Darcy et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 48(1), 63-80 (2000-02-01)
Studies were undertaken to examine the natural role of ErbB2, ErbB3, and ErbB4 during the development of normal rat mammary epithelial cells (MECs) in vivo and in vitro. Immunohistochemical analysis demonstrated that mammary gland terminal end buds expressed abundant ErbB2