Merck
06-229
Anti-Phospho-erbB-2/HER-2(Tyr1248)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
CD340 antigen, MLN 19, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma der
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
ICC, WB
Citations:
56
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1248)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
185 kDa
Das ErbB-2-Protoonkogen, auch Neu, EGFR-2 oder HER-2 genannt, ist ein Mitglied der transmembranen Rezeptor-Tyrosinkinase-Familie, zu der auch der EGF-Rezeptor und EGFR-3 (HER-3 oder ErbB-3) gehören. Obwohl ErbB-2 keine bekannten hochaffinen Liganden besitzt, kann seine Kinaseaktivität ohne Ligand entweder durch Überexpression oder Heteroassoziation mit anderen Mitgliedern der ErbB-Familie aktiviert werden. Die Amplifikation des ErbB-2-Gens und Überexpression seines Produkts wurden in fast 40 % der primären humanen Brusttumore nachgewiesen, was mit einer schlechten Prognose und lymphknotenpositivem Brustkrebs korreliert. Eine Überexpression von ErbB-2 tritt auch bei Karzinomen von Eierstock, Magen, Speicheldrüse und nichtkleinzelligem Lungenkrebs auf. Aufgrund dessen ist ErbB-2 eines der Hauptziele für Arzneimittel bei Brustkrebs und anderen Krebsbehandlungen.
Immunogen
Epitop: Tyr1248
Synthetisches Phosphopeptid, Reste 124–1255, das einer wichtigen Autophosphorylierungsstelle (Tyr1248) von humanem erbB-2/HER-2 (C-AENPEpYLGLDVPV) entspricht.
Application
Dieser Anti-Phospho-erbB-2/HER-2(Tyr1248)-Antikörper ist zur Verwendung in IC und WB für den Nachweis von Phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Kinasen & Phosphatasen
Immunhistochemie:
IHC wurde von einem unabhängigen Labor durchgeführt.
Immunzytochemie:
2 µg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Immunfärbung für Phospho-erbB2/HER-2 in mit EGF behandelten A431-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Konservierung der Immunogensequenz wird eine Kreuzreaktion mit Ratte erwartet.
Erkennt die aktivierte Form von erbB-2/HER-2-Onkoprotein, Molekülmasse ~138 kDa, und ist dafür spezifisch.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Zweifach immunaffinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431+/-EGF-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-erbB2/Her2 in 10 µg A431+EGF-Lysaten nach.
Kontrolle
Mit EGF behandelte A431-Zellen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-229-25UL04054839337536