Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, hamster, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
hamster ... Egfr(100774580)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
Immunogen
Application
4 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten EGFR aus 500 µg 3T3/A31-RIPA-Zelllysat.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies EGFR in Gewebeschnitten der humanen Plazenta nach.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen
und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren
und die Lösung vorsichtig mischen.
Analysis Note
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen EGFR in RIPA-Zelllysat von Maus-3T3/A31-Zellen nach.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone 8G6.2, monoclonal | clone LA22, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity rat, hamster, mouse, human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| Gene Information hamster ... Egfr(100774580) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information rabbit ... EGFR(1956) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 06-847-25UG | 04054839337475 |