Fortfahren mit
05-22-2500
Formyl-Met-Leu-Phe-OH
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes.
Synonym(e):
Formyl-Met-Leu-Phe-OH, fMLP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.55
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
€ 74,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 20 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
General description
Chemotaktisches Peptid für morphonukleäre Leukozyten. Induziert die Freisetzung von Superoxid aus Neutrophilen.
Biochem/physiol Actions
Hauptziel
Chemotaktisches Peptid für morphonukleäre Leukozyten
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Bautista, A.P. und Elliott, K.E. 1994. Life Sci. 54, 721.
fMet-Leu-Phe-OH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3506477298.52382
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
lyophilized solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-22-2500-25MG04055977206883