Fortfahren mit
05-172
Anti-IGF-1-Antikörper, Klon Sm1.2
clone Sm1.2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Mechano growth factor, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), somatomedin C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Sm1.2, monoclonal
Application:
IHC, IP, Neutral, WB
Citations:
35
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
Sm1.2, monoclonal
species reactivity
avian, chicken, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1(3479)
General description
17 kDa, migriert zu ~7 kDa
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) ist ein Polypeptidproteinhormon, dessen Molekülstruktur der von Insulin ähnelt. Es spielt eine wichtige Rolle beim Wachstum in der Kindheit und weist auch bei Erwachsenen eine anabolische Wirkung auf. IGF-1 besteht aus 70 Aminosäuren in einer einzelnen Kette mit drei intramolekularen Disulfidbrücken.
IGF-1 wird primär von der Leber als endokrines Hormon erzeugt und zielt auf parakrine/autokrine Weise auf Gewebe ab. Die Produktion wird durch Wachstumshormon stimuliert und kann durch Mangelernährung, Syndrom der Wachstumshormoninsensitivität, Mangel an Wachstumshormonrezeptoren oder Fehler im Signalweg nach dem GH-Rezeptor, einschließlich SHP2 und STAT5b, gehemmt werden. Etwa 98 % von IGF-1 sind immer an eines von 6 Bindungsproteinen (IGF-BP) gebunden. IGFBP-3 ist das am reichlichsten vorhandene Protein und ist für 80 % der IGF-Bindung verantwortlich. IGF-1 bindet in einem Molverhältnis von 1:1 an IGFBP-3. Seine primäre Wirkung wird durch die Bindung an spezifische IGF-Rezeptoren an vielen Zelltypen und in vielen Geweben vermittelt. Das Signal wird durch intrazelluläre Ereignisse übertragen. IGF-1 ist einer der potentesten natürlichen Aktivatoren des AKT-Signalwegs, einem Stimulator des Zellwachstums und der Multiplikation, der außerdem ein potenter Inhibitor des programmierten Zelltods ist.
Immunogen
Humaner Insulin-like growth factor 1 (IGF-1), aus Humanplasma aufgereinigt. (van Wyk, J.J., 1986).
Application
Der Anti-IGF-1-Antikörper Klon Sm1.2 ist ein Antikörper gegen IGF-1 zur Verwendung in IH, IP, NEUT und WB.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Immunpräzipitation:
5 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten 100 ng IGF-1
Immunhistochemie:
10 μg/ml einer früheren Charge wiesen laut Berichten eines unabhängigen Labors IGF-1 in formalinfixierten Paraffinschnitten der Haut nach.
(Lui, 1994).
Neutralisation:
10-20 μg/ml einer früheren Carge hemmten die Aktivität von 10 ng/ml IGF-1, was durch Testen mit Hühnerembryofibroblasten (CEF, chicken embryo fibroblasts) in einem ATP-Endpunkt-Assay (ATPLiteTM-M, Packard Instruments) bestimmt wurde.
Biochem/physiol Actions
IGF-1. (Russel, W.E., 1984). 40 % Kreuzreaktivität mit IGF-2. (van Wyk, J.J., 1997).
Möglicherweise Huhn. Gelegentlich Schwierigkeiten beim Neutralisieren von Ratten-IGF-1 aufgrund einer Bindungsproteininterferenz.
Physical form
Aufgereinigtes Maus-IgG1κ, lyophilisiertes Pulver, lyophilisiert aus 105 μl von 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,1 mmol/l EDTA.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
MCF-7-Zellextrakte
Unter nichtreduzierenden Bedingungen an IGF-1 (Katalognr. 01-208) beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen unter nichtreduzierenden Bedingungen 100 ng IGF-1 (Katalognr. 01-208) nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-172-AF48806-429-I05-1571
clone
Sm1.2, monoclonal
clone
Sm1.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
24-57, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
avian, chicken, mouse, rat, human
species reactivity
chicken, rat, mouse, human, fish
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1