Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 590,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5HH2-2A8, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H2BC21(8349)
mouse ... H2Bc21(319190)
General description
Immunogen
Application
Epigenetik und Zellkernfunktion
Histone
Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:500 aus einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde Histon H2B in A431-, HeLa- und NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000-1:2000 wurde Histon H2B in 10 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
HepG2-Zelllysat, L6-Zelllysat, Maushirnlysat
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form serum |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, chicken | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 5HH2-2A8, monoclonal | clone polyclonal | clone 56, monoclonal | clone polyclonal |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
Loading controls in western blotting application.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 05-1352 | 04053252628726 |