Fortfahren mit
07-371
Anti-Histon H2B-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H2B, Histone H2B, H2B histone family, member Q, histone 2, H2be, histone cluster 2, H2be
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
165
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, chicken
species reactivity (predicted by homology)
yeast (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
General description
Histon H2B Typ 3-B (UniProt: Q8N257; auch bekannt als H2B Typ 12) wird beim Mensch vom HIST3H2BB-Gen (Gen-ID: 128312) kodiert. Histone sind basische Zellkernproteine, die für die Nukleosomstruktur von Chromatin in Eukaryoten verantwortlich sind. Zwei Moleküle jedes der vier Kernhistone (H2A, H2B, H3 und H4) bilden ein Oktamer, das mit sich wiederholenden Einheiten von DNA, sogenannten Nukleosomen, umwickelt ist, welche die DNA-Zugänglichkeit zu den zellulären Mechanismen einschränkt, die DNA als Matrize benötigen. Dadurch spielen Histone eine entscheidende Rolle bei der Transkriptionsregulation, DNA-Reparatur, DNA-Replikation und hinsichtlich der Chromosomenstabilität. Die DNA-Zugänglichkeit wird durch eine komplexe Reihe von posttranslationalen Histonmodifikationen, dem sogenannten Histon-Code, und Nukleosomen-Remodellierung reguliert. Histon H2B ist eines der wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H2B besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Histon H2B kann an Lysin123 durch den RAD6/UBC2-BRE1-Komplex monoubiquitinyliert werden, um den H2BK123ub1-Komplex zu bilden, der ein spezifisches Tag für die epigenetische Transkriptionsaktivierung erzeugt und außerdem eine Voraussetzung für die Bildung von H3K4me und H3K79me ist. H2BK123ub1 moduliert Berichten zufolge die Bildung von Doppelstrangbrüchen während der Meiose und ist für die Aktivierung von DNA-Schaden-Checkpoint erforderlich. Histon H2B wird durch STE20 phosphoryliert, um beim Voranschreiten durch die meiotische Prophase H2BS10ph zu bilden und kann mit der Chromosomenkondensation korrelieren. Histon H2B kann eine Acetylierung durch GCN5, eine Komponente des SAGA-Komplexes, durchlaufen, um H2BK11ac und H2BK16ac zu bilden. Die Acetylierung von N-terminalen Lysinen und insbesondere die Bildung von H2BK11acK16ac hat eine positive Wirkung auf die Transkription.
~17 kDa gemessen; 13,91 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 9 Aminosäuren vom C-Terminus von humanem Histon H2B Typ 3-B entspricht.
Application
Der Anti-Histon H2B-Antikörper, Katalognr. 07-371, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Histon H2B abzielt und in Western Blot geprüft wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: 1–2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen Histon H2B in Säureextrakten von HeLa-Zellen nach, die mit entweder Natriumbutyrat oder Colcemid behandelt wurden.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Histon H2B in Mensch und Huhn nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 9 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,02 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 mol/l NaCl, 0,1 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Kernhiston von Hühnern.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Histon H2B in Kernhiston von Hühnern nach.
Kontrolle
Säureextrakt von mit entweder Natriumbutyrat oder Colcemid behandelten HeLa-Zellen.
Other Notes
Ersetzt: MABE15
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-135205-1312-IABE1464
species reactivity
human, chicken
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
5HH2-2A8, monoclonal
clone
56, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
Gene Information
human ... H2BC21(8349)
mouse ... H2Bc21(319190)
Gene Information
human ... HIST1H2BC(8347)
Gene Information
human ... HIST1H2BC(8347)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Histon H2B-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Loading controls in western blotting application.
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Mary G Rhoads et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 46(1), 191-197 (2009-10-28)
The mechanisms eliciting cancer cachexia are not well understood. Wasting of skeletal muscle is problematic because it is responsible for the clinical deterioration in cancer patients and for the ability to tolerate cancer treatment. Studies done on animals suggest that
Histone variant macroH2A1 deletion in mice causes female-specific steatosis.
Boulard, M; Storck, S; Cong, R; Pinto, R; Delage, H; Bouvet, P
Epigenetics & Chromatin null
Miia M Rytinki et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 68(19), 3219-3232 (2011-01-22)
Small ubiquitin-related modifiers (SUMOs) are important regulator proteins. Caenorhabditis elegans contains a single SUMO ortholog, SMO-1, necessary for the reproduction of C. elegans. In this study, we constructed transgenic C. elegans strains expressing human SUMO-1 under the control of pan-neuronal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-37104053252362811