Fortfahren mit
04-817
Anti-Phospho-Histon H3 (Ser10)-Antikörper, Klon MC463, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone MC463, Upstate®
Synonym(e):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC463, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ICC, IF, WB, multiplexing
Citations:
54
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1226
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC463, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17 kDa
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin
Immunogen
Peptid, das die Sequenz RK[pS]TG enthält, wobei pS dem Phospho-Serin an Position 10 des humanen Histon H3 entspricht
Application
Anti-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper Klon MC463 ist ein monoklonaler Antikörper aus Kaninchen für den Nachweis von an Serin 10 phosphoryliertem Histon H3. Dieser mAb, auch als H3S10p bekannt, wurde spezifisch mit DB und Mplex verifiziert, in Peer-Reviewed-Fachzeitschriften publiziert und in ChIP, IF, WB, ICC, ChIP-seq validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:2000- bis 1:4000-Verdünnung dieser Charge wies phosphoryliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen von mitotischen HeLa-Zellen (Katalognr. 17-306), die mit Colcemid behandelt wurden (Bahn 1), gegenüber unbehandelten Zellen (Bahn 2) nach (Abbildung A).
Beadlyte Histon-Peptid-Spezifitätsassay:
Eine 1:5000-Verdünnung einer früheren Charge wurde mit Histon H3-Peptiden inkubiert, die verschiedene Modifikationen enthalten und an Luminex-Mikrosphären konjugiert sind. (Abbildung B). Nur das peptidhaltige Phospho-Serin 10 wurde erkannt.
Immunfluoreszenz:
Repräsentatives Bild von einer früheren Charge.
Positive Chromosomenimmunfärbung für mitotische HeLa-Zellen und A431-Zellen.
Chromatin-Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge erwies sich in einem unabhängigen Labor als geeignet für ChIP.
Biochem/physiol Actions
An Serin 10 phosphoryliertes Histon H3
Eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität ist zu erwarten
Physical form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
UV-behandelte 293-Zellextrakte, UV-behandelte HeLa-Zellextrakte, Brustkrebsgewebe, HEPG2-Zellextrakte
Regelmäßig mittels Immunblot an säureextrahierten Proteinen aus mitotischen HeLa-Zellen beurteilt
Other Notes
Ersetzt: 05-817
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-80616-21805-598
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MC463, monoclonal
clone
3H10, monoclonal
clone
3H11, monoclonal
clone
RR002, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heritable loss of replication control of a minichromosome derived from the B chromosome of maize.
Masonbrink, RE; Fu, S; Han, F; Birchler, JA
Genetics null
Mélanie Anne Hamon et al.
Infection and immunity, 79(7), 2839-2846 (2011-04-13)
Chromatin modification triggered by bacteria is a newly described mechanism by which pathogens impact host transcription. Listeria monocytogenes dephosphorylates histone H3 through the action of listeriolysin O (LLO); however, the underlying mechanism is unknown. Here we show that an unrelated
Aleksandr Vasilyev et al.
PloS one, 7(7), e39992-e39992 (2012-07-21)
Organ development leads to the emergence of organ function, which in turn can impact developmental processes. Here we show that fluid flow-induced collective epithelial migration during kidney nephron morphogenesis induces cell stretch that in turn signals epithelial proliferation. Increased cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-81704053252404542