05-598
Anti-Phospho-Histon H3(Ser10)-Antikörper, Klon RR002
clone RR002, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Größe auswählen
€ 600,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 600,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RR002, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Eignung
not suitable for ELISA applications
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer10)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Dieser Antikörper zeigte keine Immunreaktivität mit einem nichtphosphorylierten Histon H3-Peptid (Reste 7-20) oder mit anderen Histon-Phosphopeptiden.
Immunhistochemie:
Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies mitotische Zellen in Embryoschnitten von C. elegans nach, wie ein unabhängiges Labor zeigte.
Immunzytochemie:
Diese Charge zeigte eine positive Färbung von mitotischen Zellen in Kulturen von HeLa-Zellen, die ein exponentielles Wachstum durchlaufen
Qualität
Western-Blot-Analyse:
0,005–0,025 μg/ml dieser Charge wies phosphoryliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen von mit Colcemid gehemmten HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
UV-behandelte 293-Zellextrakte, UV-behandelte HeLa-Zellextrakte, Brustkrebsgewebe, HEPG2-Zellextrakte.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1