Fortfahren mit
04-1530
Anti-MDM2-Antikörper, Klon 3G9
clone 3G9, from mouse
Synonym(e):
Double minute 2 protein, Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse), Oncoprotein Mdm2, double minute 2, human homolog
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G9, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3G9, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
General description
MDM2 wird in vielen Tumoren überexprimiert. Seine Hauptfunktion ist die Ubiquitinierung und der Abbau des Tumorsuppressorproteins p53. Dieser monoklonale Antikörper erkennt auch ein Peptidepitop um Thr-216 des murinen MDM2, wenn Thr-216 unphosphoryliert ist. SMP14 reagiert auch mit einigen Zytokeratinen (6, 14 und 16). Dies ist nur bei der Arbeit mit bestimmten Epithelzellen und nicht mit Fibroblasten ein Problem.
~ 75 kDa
Immunogen
Epitop: Unbekannt
His-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen MDM2 entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor für diese Anwendung verwendet. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Der Anti-MDM2-Antikörper, Klon 3G9, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von MDM2, auch bekannt als Double-Minute-2-Protein oder Mdm2 p53-Bindungsprotein-Homolog, der in WB, IP, ICC und IHC validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Stoffwechsel und Bindungsproteine
Ubiquitin und Ubiquitin-Stoffwechsel
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt MDM2.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgGκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot an MCF-7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde MDM2 in 10 µg MCF-7-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
MCF-7-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE340-AF555MABE340-AF48804-1555
clone
3G9, monoclonal
clone
IF2, monoclonal
clone
IF2, monoclonal
clone
8C6, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 555
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhenzhen Liu et al.
Chemical biology & drug design, 85(4), 411-417 (2014-09-18)
In this article, we describe a no-wash small-molecule fluorescent probe for detecting and imaging p53-MDM2 protein-protein interaction based on an environment-sensitive fluorescent turn-on mechanism. After extensive biological examination, this probe L1 exhibited practical activity and selectivity in vitro and in
Zhuohao Liu et al.
Diabetes, 67(11), 2397-2409 (2018-08-23)
Profound loss and senescence of adipose tissues are hallmarks of advanced age, but the underlying cause and their metabolic consequences remain obscure. Proper function of the murine double minute 2 (MDM2)-p53 axis is known to prevent tumorigenesis and several metabolic
Lenka Kyjacova et al.
Oncogene, 40(47), 6494-6512 (2021-10-07)
Expression of the immediate-early response gene IER2 has been associated with the progression of several types of cancer, but its functional role is poorly understood. We found that increased IER2 expression in human melanoma is associated with shorter overall survival
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-1530-25UG04054839350115