Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
IF2, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IF2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 (UniProt Q00987; auch als Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2 bekannt) wird beim Mensch durch das MDM2-Gen (Gen-ID 4193) kodiert. MDM2 ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die am häufigsten wegen ihrer Rolle bei der Regulierung des Tumor-Suppressors p53 untersucht wird. MDM2 wirkt der p53-Transkriptionsaktivität entgegen, indem es an die N-terminale Transaktivierungsdomäne von p53 bindet und sie blockiert. MDM2 kann p53 auch monoubiquitinieren, wodurch die Lokalisierung von p53 im Zytoplasma gefördert wird, um eine p53-Funktion im Zellkern zu verhindern. In einem Komplex mit p300 vermittelt MDM2 außerdem die p53-Polyubiquitinierung, was zum proteosomalen Abbau von p53 führt. Eine Überexpression von MDM2 hemmt die Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen, die durch die Wechselwirkung mit Nbs1 auf p53-unabhängige Weise vermittelt wird.
~ 85 kDa gemessen.
Immunogen
Epitop: In Aminosäuren 26-169.
Rekombinantes humanes MDM2.
Application
Dieser an Alexa Fluor™ 488 konjugierte Anti-MDM2-Antikörper, Klon IF2 ist zur Verwendung in der Immunozytochemie für den Nachweis von MDM2 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Apoptose – Weiteres
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies MDM2 in A431-Zellen nach.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. MABE340 & OP46) eignet sich auch für Immunhistochemie und Western Blot.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. MABE340 & OP46) eignet sich auch für Immunhistochemie und Western Blot.
Biochem/physiol Actions
Klon IF2 erkennt das MDM2 mit ~85/90 kDa (scheinbare Molekülmasse) sowie die Isoformen mit ~57/60 kDa und ~74/76 kDa durch Immunblotting mit dem nichtkonjugierten Antikörper (Katalognr. MABE340 & OP46).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2b-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies MDM2 in HeLa-Zellen nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies MDM2 in HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?