Fortfahren mit
04-1555
Anti-Mdmx-Antikörper, Klon 8C6
clone 8C6, from mouse
Synonym(e):
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 437,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8C6, monoclonal
Application:
ChIP, FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
24
€ 437,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8C6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM4(4194)
General description
Mdmx ist ein Mdm2-ähnliches Protein, das wie Mdm2 an p53 bindet und dieses hemmt, wenn auch nicht so gut wie Mdm2. Diese Wechselwirkung mit p53 entsteht durch eine Bindungsdomäne in der N-terminalen Region des Proteins. Mdmx wirkt auch gegen den Mdm2-abhängigen p53-Abbau und stabilisiert p53 in seiner inaktiven Form. Obwohl Mdmx eine signifikante strukturelle Ähnlichkeit zu Mdm2-E3-Ubiquitin-Ligase aufweist, konnten die meisten Studien Mdmx keine E3-Ligase-Funktion zuordnen.
~ 80 kDa
Immunogen
Epitop: Unbekannt
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem Mdmx entspricht.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor für diese Anwendung verwendet. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010.)
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor für diese Anwendung verwendet. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010.)
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor für diese Anwendung verwendet. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Durchflusszytometrieanalyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor für diese Anwendung verwendet. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Der Anti-Mdmx-Antikörper, Klon 8C6 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Mdmx, auch bekannt als MDM4-ähnliches Protein 1, Mdm2-ähnliches p53-Bindungsprotein, und wurde in WB, IP, ICC, IhC, FC validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Mdmx.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in MCF-7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies MDMx auf 10 µg MCF-7-Zelllysat nach.
Kontrolle
MCF-7-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-155604-1530MABE340-AF488
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
8C6, monoclonal
clone
7A8, monoclonal
clone
3G9, monoclonal
clone
IF2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
UniProt accession no.
O15151
UniProt accession no.
O35618
UniProt accession no.
Q00987
UniProt accession no.
Q00987
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c