Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
SMC® Immunassay-Kit für humanes SNAP-25 mit hoher Sensitivität,
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human SNAP-25 in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
1) Elutionspuffer stört das Sandwich und scheidet den markierten Nachweisantikörper für die Quantifizierung ab. 2) Das SMCxPRO® Immunassaysystem weist Analyten mittels Single Molecule Counting (SMC)® nach.
Das Synaptosomal-Associated Protein, 25 kD (SNAP-25) ist ein Proteinrezeptor, der hauptsächlich in wachsendem Nervengewebe exprimiert wird und ist eine Komponente des trans-SNARE-Komplexes, der die Exozytose und Freisetzung von synaptischen Vesikeln mit Neurotransmittern in den synaptischen Spalt von Neuronen ermöglicht. SNAP-25 wurde jüngst als potenzieller Biomarker für eine synaptische Dysfunktion allgemein mit Bezug auf psychiatrische Erkrankungen wie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Schizophrenie und bipolare Störungen untersucht. Außerdem wird eine Verringerung dieses präsynaptischen Proteins als Prädiktor für neurodegenerative Erkrankungen mit geistigem Abbau wie Morbus Alzheimer untersucht. Das neue SMC® Immunassay-Kit für humanes SNAP-25 mit hoher Sensitivität ermöglicht genaue Messungen dieses Proteins in Zerebrospinalflüssigkeit- (CSF), Serum- und Plasmaproben, selbst bei geringer Konzentration, und fördert Forschung an Erkrankungsmechanismen sowie die Entwicklung potenzieller Therapien für sowohl psychiatrische als auch neurodegenerative Erkrankungen.
Forschungskategorie:
Neurowissenschaft
Neurologie
Forschungsunterkategorie:
Morbus Alzheimer
Alterung
Nervensystem
Neurodegenerative Erkrankungen
Neurofilament- & Neuronenmetabolismus
Neuronen- & Gliamarker
Neurodegenerative Medizin
Neurowissenschaft
Application
Features and Benefits
Mindestens 4 gespikte Plasmaproben mit einer durchschnittlichen Wiederfindungsrate von 91 % (77–99 %)
Mindestens 5 gespikte CSF-Proben mit einer durchschnittlichen Wiederfindungsrate von 89 % (83–103 %)
Packaging
Analysis Note
- Sensitivity: LLOQ 260 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
- Standard Curve Range: 130-300,000 fg/mL
- Intra-assay CV: <15%
- Inter-assay CV: <20%
- Linearity: Serum: 112% Plasma: 110% CSF: 97%
- Recovery: Serm: 82% Plasma: 91% CSF: 89%
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| usage kit sufficient for 96 wells | usage kit sufficient for 96 wells | usage kit sufficient for 96 wells | usage kit sufficient for 96 wells |
| species reactivity human | species reactivity human, human | species reactivity human | species reactivity human |
| compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments |
| input serum | input plasma (K2 EDTA) | input cerebrospinal fluid (CSF) | input plasma (K2 EDTA) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| technique(s) single molecule counting: suitable | technique(s) single molecule counting: suitable | technique(s) single molecule counting: suitable | technique(s) single molecule counting: suitable |
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects