Fortfahren mit
03-0202-00
ISMC®-Human-NF-L-Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität
Used for ultrasensitive quantification of Human NF-L in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
Synonym(e):
NF-L Single Molecule Counting kit, NF-L immunoassay kit, NF-L ultra-sensitive immunoassay, Neurofilament Light Chain kit, NfL kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12161503
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ISMC®-Human-NF-L-Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität,
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human NF-L in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human, human
parameter
25 μL sample volume (CSF), 50 μL sample volume (serum and plasma)
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das Neurofilament „Light“ (NF-L) ist ein Mitglied niedrigen Molekulargewichts einer Proteinfamilie, die an der axonalen Entwicklung und Funktion beteiligt ist. Die NF-L-Akkumulation wird als ein Anzeichen für axonale Schäden im Gehirn angesehen und ist ein wichtiger Marker bei einer Vielzahl von neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere als blutbasierter Biomarker. Wir sind stolz darauf, diese Bemühungen mit dem neuen SMC®-Immunassay-Kit für Human-NF-L mit hoher Sensitivität zu unterstützen. Durch die Kombination dieses Tests mit dem leistungsstarken, hochmodernen SMCxPRO®-Nachweissystem können Forscher NF-L-Konzentrationen auch in geringer Menge in menschlichen Serum-, Plasma- und ZSF-Proben präzise beurteilen. Dies ermöglicht Studien zur Untersuchung der Relevanz dieses wichtigen Analyten für Gesundheit und Krankheit.
Forschungskategorie:
Neurowissenschaft
Neurologie
Forschungsunterkategorie:
Alzheimer-Krankheit
Altern
Nervensystem
Neurodegenerative Erkrankungen
Neurofilament & Neuron-Metabolismus
Neuronale und gliale Marker
Neuroregenerative Medizin
Neurowissenschaft
Application
Alzheimer′s Disease / Aging / Nervous System / Neurodegenerative Diseases / Neurofilament & Neuron Metabolism / Neuronal & Glial Markers / Neurodegenerative Medicine / Neuroscience
Features and Benefits
Dieses SMC®-Kit bietet:
  • Genaue und reproduzierbare Leistung mit dem hochmodernen Ultraschall-Immunassay-System SMCxPRO®.
  • Kompatibilität mit automatisierter Flüssigkeitsverarbeitung
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 870 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 430-1,500,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 110% Plasma: 106% CSF: 101%
  • Recovery: Serum: 93% Plasma: 94% CSF: 123%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although NF-L was detectable in mouse, non-human primate (rhesus macaque and cynomolgus monkey), and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03-0171-0003-0191-0003-0163-00
technique(s)
single molecule counting: suitable
technique(s)
single molecule counting: suitable
technique(s)
single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
UniProt accession no.
P07196
UniProt accession no.
 (P22360)
UniProt accession no.
P01574
UniProt accession no.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna (validated)
description
Used for ultrasensitive quantification of Human NF-L in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
description
Used for ultrasensitive quantification of Human BDNF in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
description
0.07-0.30 pg/mL, refer to CoA for lot-specific LLOQ, Used for ultrasensitive quantification of Human IFNβ1 in human serum and plasma
description
0.05-0.4 pg/mL, refer to CoA for lot-specific LLOQ
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Questions
  1. Could you provide information on whether the protocol for NF-L (03-0202-00) has been tested for a 2-hour versus overnight capture? Additionally, is there any data available for internal use regarding this comparison?
    1 answer
    1. It is not recommended to incubate overnight.