Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NCCC=C1C2=C(C=CC=C2)C=CC3=C1C=CC=C3.Cl
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H/i1D3;
InChI key
UZMPCPFDZYTEJG-NIIDSAIPSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D-089-1ML | 04061833556962 |