Merck
N-921
Supelco
Norbuprenorphin-D3 -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32D3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])O[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4)c56
InChI
1S/C25H35NO4/c1-21(2,3)22(4,28)16-13-23-8-9-25(16,29-5)20-24(23)10-11-26-17(23)12-14-6-7-15(27)19(30-20)18(14)24/h6-7,16-17,20,26-28H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,20-,22+,23-,24+,25-/m1/s1/i5D3
InChIKey
YOYLLRBMGQRFTN-QLWKBOQPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Norbuprenorphin ist der primäre aktive Metabolit des Opiats Buprenorphin im Urin. Dieser interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des Norbuprenorphinspiegels oder für Isotopenverdünnungsmethoden mittels GC/MS oder LC/MS für die SchmerzmittelÜberwachung, klinische Toxologie, Urin-Drogenkontrolle oder forensische Analysen. Buprenorphin, das unter den Handelsnamen Buprenex®, Subutex® und Suboxone® verkauft wird, ist ein Opiat und wird für die Behandlung der Opiodabhängigkeit und die Behandlung mäßiger akuter Schmerzen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Buprenex is a registered trademark of Reckitt & Colman (Overseas) Ltd
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)