Merck
C-114
Supelco
Cyclobenzaprin-D3 -hydrochlorid -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Cyclobenzaprin-D3 -hydrochlorid
Größe auswählen
1 ML
€ 162,00
€ 162,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 162,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ND3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 162,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)(C([2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H/i1D3;
InChIKey
VXEAYBOGHINOKW-NIIDSAIPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclobenzaprin ist ein Muskelrelaxans, das unter dem Handelsnamen Flexeril® vertrieben wird. Es dient zur Linderung skelettaler Muskelspasmen und der von akuten muskuloskelettalen Erkrankungen verursachten Schmerzen. Dieser interne Standard eignet sich für zahlreiche GC/MS- und LC/MS-Anwendungen, von klinischer Toxikologie und forensischer Analytik über Urin-Drogenkontrollen bis hin zu Schmerzmittelüberwachung und Isotopenverdünnungsmethoden.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Flexeril is a registered trademark of ALZA Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)