Fortfahren mit
HAM201100
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1725, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 500 psig pressure
volume
250 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HAM201050HAM201400HAM201150
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 500 psig pressure
parameter
1000 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F)
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 700 psig pressure
volume
250 μL
volume
100 μL
volume
25 mL
volume
500 μL
feature
autoclavable: no, model 1725, AccuDil (AD) end
feature
autoclavable: no, model 1710, AccuDil (AD) end
feature
autoclavable: no, model 1025, AccuDil (AD) end
feature
autoclavable: no, model 1750, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HAM201100-1EA04061833476482