Direkt zum Inhalt
HAM201150
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1750, AccuDil (AD) end, volume 500 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1750, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 700 psig pressure
volume
500 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)