Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 |
Über diesen Artikel
€ 126,00
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1710, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
1000 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F)
volume
100 μL
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description model, 1710, AccuDil (AD) end, volume 100 μL | description model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL | description model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL | description model, 1002, AccuDil (AD) end, volume 2.5 mL |
| material Gastight syringe, Borosilicate glass/PTFE | material Gastight syringe, Borosilicate glass/PTFE | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe |
| manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton |
| parameter 1000 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 500 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 200 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 200 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) |
| feature autoclavable: no, model 1710, AccuDil (AD) end | feature model 1725, AccuDil (AD) end, autoclavable: no | feature autoclavable: no, model 1025, AccuDil (AD) end | feature model 1002, AccuDil (AD) end, autoclavable: no |
| volume 100 μL | volume 250 μL | volume 25 mL | volume 2.5 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?