Fortfahren mit
E32754
4,6-O-Ethyliden-α-D-Glukose
Synonym(e):
4,6-O-Ethyliden-α-D-glucopyranose, Ethylidenglucose, NSC 89726
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
236-198-2
MDL number:
€ 91,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
CC1OC[C@H]2O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-12-2-4-7(13-3)5(9)6(10)8(11)14-4/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
VZPBLPQAMPVTFO-NKWOADHPSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0538908602292842
mp
168-170 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
164-165 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G F Baker et al.
The Journal of physiology, 395, 57-76 (1988-01-01)
1. Equilibrium exchanges in the range of 2-40 mM-3-O-methyl glucose at 16 degrees C suggested that the half-saturation concentration for exchange was 22 mM and that the maximum velocity (Vmax) was ca. 149 mmol l-1 min-1. 2. Initial rates of
A Janoshazi et al.
The Journal of membrane biology, 132(2), 167-178 (1993-03-01)
The kinetics of the initial phases of D-glucose binding to the glucose transport protein (GLUT1) of the human red cell can be followed by stopped-flow measurements of the time course of tryptophan (trp) fluorescence enhancement. A number of control experiments
F R Gorga et al.
Biochemistry, 21(8), 1905-1908 (1982-04-13)
The effect of ligands on the tryptophan fluorescence of the purified monosaccharide transporter from human erythrocytes has been investigated. Cytochalasin B, D-glucose, and ethylideneglucose quench the fluorescence of the protein at longer wavelengths by 17%, 13%, and 8%, respectively. Propyl
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E32754-1G04061826667057
E32754-10G04061833434819