Merck
292842
Sigma-Aldrich
Methyl-4,6-O-benzyliden-α-D-glucopyranosid
97%
Synonym(e):
(+)-(4,6-O-Benzyliden)-methyl-α-D-glucopyranosid, 4,6-O-Benzyliden-methyl-α-D-glucopyranosid
Größe auswählen
25 G
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 130,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.29
Beilstein:
89619
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
164-165 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChIKey
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Anwendung
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1