Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 175,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
color
white
storage temp.
room temp
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
InChI key
QIGJYVCQYDKYDW-NSYYTRPSSA-N
Application
Nigerose (Sakebiose), an α(1,3) linked glucose disaccaharide, is used as a substrate to identify, differentiate and quantify enzymes such as nigerose phosphorylase(s) and α-glucosidase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 08602-10MG | 04061838652645 |