Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,20 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,10 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
impurities
≤0.2% water
density
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Synthesis of methoxymethyl (MOM) ethers.
- As an external cross-linker to form microporous polymers.
- Dehydration of biological samples for scanning electron microscopy (SEM).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay ≥93.0% (GC) |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.860 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.860 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.86 g/cm3 at 20 °C |
| functional group acetal | functional group acetal, ether | functional group - | functional group - |
| impurities ≤0.2% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyddimethylacetal
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-87-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?