Fortfahren mit
D134651
Formaldehyddimethylacetal
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Dimethoxymethan, Methylal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-714-2
Beilstein/REAXYS Number:
1697025
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
41-42 °C (lit.)
Vapor pressure:
6.38 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6.38 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
459 °F
expl. lim.
17.6 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.354 (lit.)
bp
41-42 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethoxymethan (DMM, Methylal) ist ein biologisch abbaubares Dimethylacetal. Es kann mittels einer säurekatalysierten Kondensation von Formaldehyd mit Methanol synthetisiert werden. Es ist naturgemäß amphiphil und weist eine geringe Viskosität und Oberflächenspannung sowie einen niedrigen Siedepunkt auf. Es ist ein brennbares, stark flüchtiges Lösungsmittel mit einem guten Lösungsvermögen. DMM wird aufgrund seines hohen Sauerstoffgehalts und seiner Fähigkeit, die Verbrennungseigenschaften von Diesel und Benzin zu verbessern, als eine potenzielle Alternative zu Kraftstoff und Kraftstoffzusätzen erachtet. Seine Temperaturleitfähigkeit wird mit der fotoakustischen Methode bestimmt. Eine Analyse des molekularen Aufbaus von DMM mit der Elektronendiffraktionsmethode zeigt eine C2 -Symmetrie mit einer gauche-gauche-Konformation.
Application
Dimethoxymethan (Formaldehyddimethylacetal) kann bei der Synthese von Methoxymethyl (MOM)-Ethern verwendet werden. Ferner eignet es sich als externes Vernetzungsmittel für die Bildung von mikroporösen Polymeren.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4767647649MAK624
description
ReagentPlus®, 99%
description
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
description
for Grignard reactions, ≥99.0% (GC)
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
vapor density
2.6 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
autoignition temp.
459 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-87-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf