Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 407,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
thimerosal
manufacturer/tradename
USP
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Thimerosal Tincture
- Thimerosal Topical Aerosol®
- Thimerosal Topical Solution
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| API family thimerosal | API family thimerosal | API family - | API family thimerosal |
| mp 234-237 °C (dec.) (lit.) | mp 234-237 °C (dec.) (lit.) | mp 234-237 °C (dec.) (lit.) | mp 234-237 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiomersal
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54-64-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1659000-500MG | 04061838748775 |