Fortfahren mit
T5125
Thiomersal
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Synonym(e):
2-(Ethylmercurimercapto)-benzoesäure Natriumsalz, Merthiolate® Natriumsalz, Natriumethylmercurithiosalicylat, Quecksilber-([o-carboxyphenyl]thio)-ethyl Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.260,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.81
UNSPSC Code:
51473202
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-210-4
Beilstein/REAXYS Number:
8169555
MDL number:
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 g/L at 20 °C
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Thimerosal ist ein Sulfhydryl (Thiol)-oxidierendes Reagens, das eine Vielzahl von Sulfhydryl-abhängigen Enzymen und Proteinen wie PI3-Kinase-abhängige Methionin-Synthase, Glutamattransportrezeptoren und Na++K+-abhängige ATPasen hemmen kann.
Features and Benefits
  • Erfüllt die USP/EP-Testspezifikationen
  • Hochwertige Chemikalie, geeignet für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Im Rahmen des globalen Unternehmensplans zur Unterstützung des Minamata-Übereinkommens zur Eindämmung quecksilberhaltiger Verbindungen müssen Kunden ab Januar 2021 eine Endverbleibserklärung vorlegen. Der Verkauf von Thimerosal wird ausschließlich auf genehmigte Anwendungen beschränkt; dazu zählen nur die Verwendung als Konservierungsmittel bei der Vakzinherstellung, als Konservierungsmittel in Augenkosmetika, zu Forschungszwecken im akademischen Bereich (ausgenommen Konservierungszwecke) und als Referenzmaterial. Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1659000Y0000109D3506
Thiomersal United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1659000
Thiomersal
Thiomersal European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000109
Thiomersal
description
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
assay
-
assay
-
assay
≥97% (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder or crystals
solubility
1 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 g/10 mL, slightly hazy
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiomersal
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54-64-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf