Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
300 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 473,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
succinic acid
form
crystalline
manufacturer/tradename
USP
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: soluble 83 g/L at 25 °C
density
1.564 g/cm3 at 15 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Systemeignungslösungen für den Succinsäure-Assay mittels Flüssigchromatografie mit UV-Detektor verwendet.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| form crystalline | form - | form - | form crystalline, solid |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) liquid formulation |
| bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bernsteinsäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?