Fortfahren mit
1604574
USP
Rivaroxaban Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Chloro-N-(4-{(S)-5-[(5-chlorothiophene-2-carboxamido)methyl]-2-oxooxazolidin-3-yl} phenyl)-N-(2-{2-oxo-2-[({(S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl) amino]ethoxy}ethyl)thiophene-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H36CI2N6O10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1066.68
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)N(CCOCC(=O)NC[C@@H]5OC(=O)N(C5)c6ccc(cc6)N7CCOCC7=O)c2ccc(cc2)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)c4[s]c(cc4)Cl)Cl
InChI key
CYLLZCQTBKRWBP-NSOVKSMOSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Rivaroxaban Related Compound J USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Rivaroxaban
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
160459616045521604530
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)