Merck
1604596
USP
Rivaroxaban Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-2-({2-Oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl)isoindoline-1,3-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.40
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(C[C@@H](OC3=O)CN4C(=O)c5c(cccc5)C4=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
InChI
1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1
InChI key
KUQNYAUTIWQAKY-MRXNPFEDSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Rivaroxaban Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Rivaroxaban
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Environment
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1604596-20MG04061842346370