Fortfahren mit
1598201
USP
Raloxifen -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Keoxifen -hydrochlorid, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)-ethoxy]-phenyl]-methanon -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H27NO4S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.04
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
raloxifene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR2(2100)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Raloxifene hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Raloxifene Hydrochloride Tablets
Biochem/physiol Actions
Raloxifen ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM), es wirkt wie ein Anti-Östrogen in sowohl Brust- als auch Gebärmutter-Gewebe, während es östrogen in Knochen ist. Könnte gegen Östrogen-sensitive Tumore wirksam sein.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001134PHR1852R1402
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
API family
raloxifene
API family
raloxifene
API family
raloxifene
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Raloxifen -hydrochlorid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tuan Hiep Tran et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(7), 4820-4831 (2014-04-25)
The main aim of this study was to improve the oral bioavailability of raloxifene (RXF), a selective estrogen receptor modulator, by incorporation into solid lipid nanoparticles (SLN). RXF-loaded SLN was prepared by homogenization-sonication technique and characterized through physicochemical, pharmacokinetic, and
K R Snyder et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 57(18), 1669-1675 (2000-09-28)
The pharmacology, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and therapeutic role of raloxifene hydrochloride are reviewed. Raloxifene is a selective estrogen-receptor modulator (SERM) that has been approved for use in the prevention and treatment of osteoporosis in postmenopausal women. A SERM
[Raloxifene hydrochloride (Evista Tablet 60 mg) for postmenopausal osteoporosis: mode of action and clinical efficacy].
Hiroyuki Kobayashi et al.
Nihon yakurigaku zasshi. Folia pharmacologica Japonica, 125(1), 37-48 (2005-03-02)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1598201-200MG04061833854358