Fortfahren mit
R1402
Raloxifen -hydrochlorid
selective estrogen receptor modulator (SERM), solid
Synonym(e):
Keoxifen -hydrochlorid, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)-ethoxy]-phenyl]-methanon -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 848,00
€ 720,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H27NO4S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.04
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
€ 531,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Raloxifen -hydrochlorid, solid
form
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Eli Lilly
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Application
Raloxifenhydrochlorid wird wie folgt verwendet:
  • als kompetitiver Inhibitor für Östrogenrezeptoren α in Brustkrebszellen
  • als antiresorptives Mittel zur Erprobung seiner Wirkung auf die Verbesserung der Knochenmineraldichte (BMD) in sechs Monate alten, weiblichen Ratten, deren Eierstöcke entfernt wurden
  • zur Erprobung der Wirkung auf die Lebensfähigkeit von Adenokarzinomzellen der Speiseröhre
Biochem/physiol Actions
Raloxifen ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM), es wirkt wie ein Anti-Östrogen in sowohl Brust- als auch Gebärmutter-Gewebe, während es östrogen in Knochen ist. Könnte gegen Östrogen-sensitive Tumore wirksam sein.
Raloxifen ist eine Benzothiophenverbindung, die bei der Behandlung von postmenopausaler Osteoporose eingesetzt wird. Es bewirkt ein vergleichsweise geringeres Risiko der Entwicklung von thromboembolischen Ereignissen und Katarakten als Tamoxifen. Darüber hinaus interagiert Raloxifen mit Östrogenrezeptoren und Plasmaproteinen.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Eli Lilly entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00011341598201PHR1852
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Raloxifen -hydrochlorid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)