Fortfahren mit
1592409
USP
Quercetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Quercetin Dihydrat, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-on Dihydrat, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 365,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O7 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.27
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
317313
Colour Index Number:
75670
€ 365,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
quercetin
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChI key
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Quercetin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Cranberry Fruit Juice Dry Extract
  • Japanese Sophora Flower
  • Japanese Sophora Flower Powder
  • Japanese Sophora Flower Bud
  • Japanese Sophora Flower Dry Extract
  • Cranberry Fruit Juice Dry Extract Capsules
  • Rutin
Biochem/physiol Actions
Quercetin Dihydrat ist ein Flavonoid mit antitumor Aktivität
Quercetin-Dihydrat ist ein Flavonoid mit Antitumor-Aktivität. Quercetin ist ein Hemmer der mitochondrialen ATPase und Phosphodiesterase. Es hemmt die PI3-Kinase-Aktivität und hemmt leicht die PIP-Kinase-Aktivität. Quercetin hat antiproliferative Wirkung auf Krebszelllinien, reduziert das Wachstum von Krebszellen über Typ-II-Östrogen-Rezeptoren und hält menschliche leukämischeT-Zellen in der späten G1-Phase des Zellzyklus.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89262Q4951PHR1488
Quercetin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1592409
Quercetin
Quercetin phyproof® Reference Substance
PHL89262
Quercetin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
quercetin
API family
-
API family
-
API family
quercetin
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the product Quercetin (1592409) is soluble in water or DMSO?
    1 answer
    1. Solubility information for this item is not provided. As it is a USP reference standard, inquiries about it should be directed to USP.