Merck
Q4951
Sigma-Aldrich
Quercetin
≥95% (HPLC), solid, anticancer agent
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.24
Beilstein:
317313
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Quercetin, ≥95% (HPLC), solid
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
316.5 °C
Löslichkeit
water: practically insoluble
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C(O)C2=O)=C1
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
InChIKey
REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Quercetin ist ein polyphenolisches Flavonoid, das in Lebensmitteln wie Zwiebeln, Spargel, Buchweizen, Rettichblättern, grünem Tee, Cranberry, Brokkoli, Apfel, Heidelbeere und Koriander enthalten ist. Quercetin zeigt eine starke intramolekulare H-Bindung, die zur Bioverfügbarkeit und zum Transport der Verbindung beiträgt. Dies erklärt den biologischen multifunktionalen Charakter der Verbindung und ermöglicht die Bildung starker Komplexe, häufig mit Metallen. Quercetin hemmt die Zellproliferation und minimiert DNA-Schäden. Zu seinen zahlreichen kardiovaskulären Schutzeigenschaften gehören antioxidative und thrombozytenhemmende Eigenschaften sowie die Hemmung der Proliferation und Migration von Muskelzellen. Es verbessert auch die mitochondriale Funktion der Herzzellen und hemmt NF-κB. Zahlreiche Tierstudien zur Nahrungsergänzung mit Quercetin haben eine schützende Wirkung gegen Herzprobleme gezeigt.
Anwendung
  • Quercetin wird als Antioxidans verwendet, das die immunsuppressive Wirkung von hohem Blutzuckerspiegel und Hyperglykämie bei Typ-2-Diabetespatienten reversiert.
  • Es dient in Apis mellifera als entgiftende Phytochemikalie.
  • Es wird als Positivkontrolle im DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryhydrazyl)-Radikal-Fänger-Assay verwendet. Außerdem wird es für die Erzeugung der Kalibrierungskurve zur Bestimmung des Flavonoid-Gesamtgehalts genutzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Quercetin ist ein Flavonoid mit Anti-Krebs-Aktivität. Quercetin ist eine mitochondriale ATPase und ein Phosphodiesterase-Inhibitor. Es hemmt die Aktivität von PI3-Kinase und in geringerem Maß die Aktivität von PIP-Kinase. Quercetin hat eine proliferationshemmende Wirkung auf Krebszelllinien, verringert das Wachstum von Krebszellen über Typ-II-Östrogenrezeptoren und hält den Zellzyklus von leukämischen T-Zellen des Menschen in der späten G1-Phase an. Außerdem hemmt Quercentin möglicherweise die Aktivität von Fettsäure-Synthase.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox- und die Kinase/Phosphatase Forschung. Entdecken Sie weitere Produkte für die ADME-Tox-Forschung und die Erforschung der Kinase/Phosphatase-Biologie. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf der Seite Dopamine and Norepinephrine Metabolism aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Angaben zur Herstellung
Diese Chemikalie ist löslich in DMSO (30 mg/ml), DMF (~30 mg/ml) und Ethanol (~2 mg/ml).
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lucia Panzella et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-04-04)
Exhausted woods represent a byproduct of tannin industrial production processes and their possible exploitation as a source of antioxidant compounds has remained virtually unexplored. We herein report the characterization of the antioxidant and other properties of practical interest of exhausted
Joanna Cunanan et al.
PloS one, 15(6), e0234375-e0234375 (2020-06-20)
Renal dysplasia, the major cause of childhood renal failure, is characterized by defective branching morphogenesis and nephrogenesis. Beta-catenin, a transcription factor and cell adhesion molecule, is markedly increased in the nucleus of kidney cells in human renal dysplasia and contributes
Phenolic and flavonoid content and antioxidants capacity of pressurized liquid extraction and perculation method from roots of Scutellaria pinnatifida A. Hamilt. subsp alpina (Bornm) Rech. f.
Golmakani E et al.
Journal of Supercritical Fluids, 95, 318-324 (2014)
High glucose and hyperglycemic sera from type 2 diabetic patients impair DC differentiation by inducing ROS and activating Wnt/?-catenin and p38 MAPK.
Gilardini Montani MS et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1862, 805-805 (2016)
Akari Ishisaka et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 557, 11-17 (2014-06-04)
In recent years, many papers have suggested that dietary flavonoids may exert beneficial effects in the brain tissue for the protection of neurons against oxidative stress and inflammation. However, the bioavailability of flavonoids across the blood-brain barrier and the localization
Artikel
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Protokolle
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide