Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 3 x 1.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 407,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.48 (vs air)
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade HPLC grade | grade reagent grade |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) petroleum | application(s) general analytical | application(s) - |
| vapor density 2.48 (vs air) | vapor density 2.48 (vs air) | vapor density 2.48 (vs air) | vapor density 2.48 (vs air) |
| density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-66-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1504933-3X1.2ML | 04061837843099 |