Fortfahren mit
76870
Pentan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-692-4
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.48 (vs air)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
500 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.358
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentan kann als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in Proben von menschlicher Atemluft und Umgebungslugt mittels Gaschromatografie eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1504933158941-M154954-M
Pentane analytical standard
Supelco
76870
Pentane
Pentane United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1504933
Pentane
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
petroleum
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
grade
spectrophotometric grade
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
≥99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simple method for the trace determination of methanol, ethanol, acetone and pentane in human breath and in the ambient air by preconcentration on solid sorbents followed by gas chromatography
Qin T, et al.
Talanta, 44(9), 1683-1690 (1997)
Dongsheng Guo et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1788-1793 (2011-01-18)
The solvents n-pentane, methylene dichloride, ethyl ether and dodecylbenzenesulphonic acid sodium were used to regenerate exhausted activated carbon used in the process of treating coking wastewater, and the efficiency, ability, and optimum conditions of the different solvents on this regeneration
Fuming Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(15), 9174-9181 (2011-07-01)
Graphene oxide (GO) can be viewed as an amphiphilic soft material, which form thin films at organic solvent-water interfaces. However, organic solvent evaporation provides little driving force, which results in slow GO transfer in aqueous phase, thus dawdling GO film
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76870-50ML04061837612879
76870-10ML04061832924748