Fortfahren mit
1448956
USP
Mycophenolat-Mofetil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexensäure-2-(4-morpholinyl)-ethylester, RS 61443, TM-MMF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.49
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mycophenolate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3
InChI
1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
InChI key
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Mycophenolat-mofetil ist ein Pro-Pharmakon von Mycophenolsäure (Kat.-Nr. M5255), das durch unspezifische Esterase in vivo zur Stammsubstanz gespalten wird. Mycophenolsäure hemmt Inosinmonophosphat-Dehydrogenaseund ist ein wirksames immunsuppressives Mittel.
Mycophenolat-mofetil ist ein Pro-Pharmakon von Mycophenolsäure und ein wirksames immunsuppressives Mittel.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000489SML0284PHR1451
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mycophenolat-Mofetil
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A D Goralczyk et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 12(10), 2601-2607 (2012-07-21)
Liver transplant recipients are at high risk of developing acute and chronic renal failure. Moreover, introduction of the model for end-stage liver disease (MELD) score for primary allocation of liver grafts favors patients with pretransplant kidney dysfunction, which in turn
P Satwani et al.
Leukemia, 29(2), 448-455 (2014-06-19)
The outcome of children, adolescents and young adults (CAYA) with poor-risk recurrent/refractory lymphoma is dismal (⩽30%). To overcome this poor prognosis, we designed an approach to maximize an allogeneic graft vs lymphoma effect in the setting of low disease burden.
John Seal et al.
Transplantation, 99(3), 623-628 (2014-08-26)
There is a paucity of contemporary data describing the results of pancreas retransplantation (PRT). As a measure of utility, we wished to determine whether PRT could produce equivalent short-term and long-term recipient outcomes to primary pancreas after kidney (PAK) transplantation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1448956-200MG04061838735966