Fortfahren mit
1430509
USP
3-O-Methylmethyldopa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.240,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methyldopa
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1cc(C[C@](C)(N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(14)15)6-7-3-4-8(13)9(5-7)16-2/h3-5,13H,6,12H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
InChI key
BQHWFYPBSKGBMV-NSHDSACASA-N
Application
3-O-Methylmethyldopa USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methyldopa
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
102951210273461000699
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
methyldopa
API family
amlodipine
API family
amiodarone
API family
acebutolol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)